Azul de bromotimol sal sódica
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α-(3-Bromo-5-isopropil-4-oxo-2-metil-2,5-ciclohexadienilideno)-2-(3-bromo-4-hidroxi-5-isopropil-2-metilfenil)toluenosulfonato de sodio
BIB6017-25G BIB6017-50G
APOSBIB6017-25GEA 87 EUR
APOSBIB6017-25G APOSBIB6017-50G
Azul de bromotimol sal sódica
Azul de bromotimol sal sódica
Formula: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646,37 g/mol
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077263
Núm. CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7