5-Bromo-DL-triptofano
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
BIB6018-1G
APOSBIB6018-1GEA 162 EUR
APOSBIB6018-1G
5-Bromo-DL-triptofano
5-Bromo-DL-triptofano
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,12 g/mol
Pto. de fusión: 264 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005648
Núm. CAS: 6548-09-0