6-Bromo-DL-tryptophan
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3-(6-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Br)-OH
BIB6019-1G BIB6019-250MG
APOSBIB6019-1GEA 351 EUR
APOSBIB6019-1G APOSBIB6019-250MG
6-Bromo-DL-tryptophan
6-Bromo-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055988
Núm. CAS: 33599-61-0