Ácido 3,4-dihidroxicinámico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
BIB6021-50G BIB6021-100G
APOSBIB6021-50GEA 72.5 EUR
APOSBIB6021-50G APOSBIB6021-100G
Ácido 3,4-dihidroxicinámico
Ácido 3,4-dihidroxicinámico
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Pto. de fusión: 211…213 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004392
Núm. CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2