Phenethyl caffeate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIB6022-500MG
BIB6022-1G
BIB6022-5G
APOSBIB6022-500MGEA
36.4
EUR
APOSBIB6022-500MG
APOSBIB6022-1G
APOSBIB6022-5G
Phenethyl caffeate
Phenethyl caffeate
Formula:
C₁₇H₁₆O₄ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00866470 Núm. CAS: 104594-70-9 |