3-Carbethoxy-2-piperidone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-Piperidone-3-carboxylate, 2-Oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-Oxo-3-piperidinecarboxylate, 3-Ethoxycarbonyl-2-piperidone
BIB6023-100G BIB6023-250G BIB6023-25G
APOSBIB6023-100GEA 400 EUR
APOSBIB6023-100G APOSBIB6023-250G APOSBIB6023-25G
3-Carbethoxy-2-piperidone
3-Carbethoxy-2-piperidone
Formula: C8H13NO3
MW: 171,1900 g/mol
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006038
Núm. CAS: 3731-16-6