4-Chloroindole-3-acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIB6028-250MG
BIB6028-500MG
APOSBIB6028-250MGEA
40.6
EUR
APOSBIB6028-250MG
APOSBIB6028-500MG
4-Chloroindole-3-acetic acid
4-Chloroindole-3-acetic acid
Formula:
C₁₀H₈ClNO₂ Pto. de fusión: 179…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216155 Núm. CAS: 2519-61-1 |