L-Dehydroascorbic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIB6039-1G
BIB6039-5G
BIB6039-10G
APOSBIB6039-1GEA
87
EUR
APOSBIB6039-1G
APOSBIB6039-5G
APOSBIB6039-10G
L-Dehydroascorbic acid
L-Dehydroascorbic acid
Formula:
C₆H₆O₆ Pto. de fusión: 228 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00066467 Núm. CAS: 490-83-5 EINECS: 207-720-6 |