1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6045-100MG BIB6045-250MG BIB6045-500MG
APOSBIB6045-100MGEA 161 EUR
APOSBIB6045-100MG APOSBIB6045-250MG APOSBIB6045-500MG
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Formula: C₃₇H₇₄NO₈P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036776
Núm. CAS: 923-61-5