meso-Erythritol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
BIB6050-1KG BIB6050-500G
APOSBIB6050-1KGEA 75.4 EUR
APOSBIB6050-1KG APOSBIB6050-500G
meso-Erythritol
meso-Erythritol
Formula: C₄H₁₀O₄
MW: 122,12 g/mol
Pto. Ebullición: 329…331 °C
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004710
Núm. CAS: 149-32-6
EINECS: 205-737-3