D-(+)-Fucose
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: alpha-D-Fucose
BIB6052-1G
APOSBIB6052-1GEA 108 EUR
APOSBIB6052-1G
D-(+)-Fucose
D-(+)-Fucose
Formula: C₆H₁₂O₅
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135603
Núm. CAS: 3615-37-0