DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, (2R,3S,5S,6R)-3,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
BIB6059-10G BIB6059-1G BIB6059-5G
APOSBIB6059-10GEA 1010 EUR
APOSBIB6059-10G APOSBIB6059-1G APOSBIB6059-5G
DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Formula: C₆H₁₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070528
Núm. CAS: 23147-59-3