Sodium glycocholate
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6061-10G BIB6061-5G
APOSBIB6061-10GEA 77 EUR
APOSBIB6061-10G APOSBIB6061-5G
Sodium glycocholate
Sodium glycocholate
Bile salt.
Formula: C₂₆H₄₂NNaO₆
Pto. de fusión: 210…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036741
Núm. CAS: 863-57-0