Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-Gly-Pro-AMC·HBr
BIB6062-100MG
BIB6062-25MG
APOSBIB6062-100MGEA
357
EUR
APOSBIB6062-100MG
APOSBIB6062-25MG
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Substratefor dipeptidylaminopeptidase IV.
Formula:
C₁₇H₂₀BrN₃O₄ MW: 410.268 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00152092 Núm. CAS: 115035-46-6 |