L-Histidinol dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L-Histidinol·2 HCl, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-1-ol dihydrochloride
BIB6064-10G BIB6064-5G
APOSBIB6064-10GEA 319 EUR
APOSBIB6064-10G APOSBIB6064-5G
L-Histidinol dihydrochloride
L-Histidinol dihydrochloride
Formula: C₆H₁₃Cl₂N₃O
MW: 214,09 g/mol
Pto. de fusión: 198…201 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078058
Núm. CAS: 1596-64-1
EINECS: 216-482-2