5-Hydroxy-2-methylindole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6067-1G BIB6067-5G
APOSBIB6067-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB6067-1G APOSBIB6067-5G
5-Hydroxy-2-methylindole
5-Hydroxy-2-methylindole
Formula: C₉H₉NO
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00022714
Núm. CAS: 13314-85-7