Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxy-2-methylindole-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
BIB6068-25G
APOSBIB6068-25GEA 679 EUR
APOSBIB6068-25G
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Pto. de fusión: 205…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044575
Núm. CAS: 7598-91-6