3-Indoxyl phosphate disodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6081-500MG BIB6081-5G
APOSBIB6081-500MGEA 174 EUR
APOSBIB6081-500MG APOSBIB6081-5G
3-Indoxyl phosphate disodium salt
3-Indoxyl phosphate disodium salt
Formula: C₈H₆NNa₂O₄P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00040646
Núm. CAS: 3318-43-2