mio-Inositol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
BIB6083-100G BIB6083-1KG
APOSBIB6083-100GEA 36.4 EUR
APOSBIB6083-100G APOSBIB6083-1KG
mio-Inositol
mio-Inositol
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Pto. Ebullición: 291
Pto. de fusión: 222…227 °C
Densidad: 0.63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077932
Núm. CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Índice Merck: 13,05001