2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Calcium 2-keto-D-gluconate, D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium Salt
BIB6086-10G BIB6086-1G BIB6086-5G
APOSBIB6086-10GEA 596 EUR
APOSBIB6086-10G APOSBIB6086-1G APOSBIB6086-5G
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Formula: C₆H₉O₇·½Ca·H₂O
MW: 231,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149104
Núm. CAS: 3470-37-9