L-Kynurenine free base
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIB6088-1G
BIB6088-100MG
APOSBIB6088-1GEA
0
EUR
APOSBIB6088-1G
APOSBIB6088-100MG
L-Kynurenine free base
L-Kynurenine
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069912 Núm. CAS: 2922-83-0 |