L(+)-Ácido láctico 98.0+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-Ácido láctico, (S)-(+)-Ácido 2-hidroxipropionico, L-Ácido láctico
BIB6089-100G BIB6089-50G BIB6089-25G
APOSBIB6089-100GEA 284 EUR
APOSBIB6089-100G APOSBIB6089-50G APOSBIB6089-25G
L(+)-Ácido láctico 98.0+%
L(+)-Ácido láctico
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 235
Pto. de fusión: 53 °C
Densidad: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064266
Núm. CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Índice Merck: 13,05352