D(+)-Melezitose monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-(((2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3-diyl)bis(oxy))bis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) hydrate
BIB6097-100G
BIB6097-250G
APOSBIB6097-100GEA
574
EUR
APOSBIB6097-100G
APOSBIB6097-250G
D(+)-Melezitose monohydrate
D-(+)-Melezitose monohydrate
Formula:
C₁₈H₃₄O₁₇ MW: 522.453 g/mol Pto. de fusión: 156 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149448 Núm. CAS: 10030-67-8 EINECS: 209-894-9 |