DL-Methionine sulphoxide
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6099-10G BIB6099-5G
APOSBIB6099-10GEA 109 EUR
APOSBIB6099-10G APOSBIB6099-5G
DL-Methionine sulphoxide
DL-Methionine sulphoxide
Formula: C₅H₁₁NO₃S
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002620
Núm. CAS: 62697-73-8