4-Methyl-DL-tryptophan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-4-Me-DL-Trp-OH
BIB6111-1G BIB6111-500MG
APOSBIB6111-1GEA 163 EUR
APOSBIB6111-1G APOSBIB6111-500MG
4-Methyl-DL-tryptophan
4-Methyl-DL-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,256 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00055987
Núm. CAS: 1954-45-6
EINECS: 217-785-2