5-Methyl-DL-tryptophan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-Me)-OH
BIB6112-1G BIB6112-500MG BIB6112-5G
APOSBIB6112-1GEA 261 EUR
APOSBIB6112-1G APOSBIB6112-500MG APOSBIB6112-5G
5-Methyl-DL-tryptophan
5-Methyl-DL-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,26 g/mol
Pto. de fusión: 280…282 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005652
Núm. CAS: 951-55-3