2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-MUNANA
BIB6114-100MG BIB6114-25MG
APOSBIB6114-100MGEA 393 EUR
APOSBIB6114-100MG APOSBIB6114-25MG
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
2′-(4-Methylumbelliferyl)-alpha-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Formula: C₂₁H₂₄NNaO₁₁·xH₂O
MW: 489.41 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00057309
Núm. CAS: 76204-02-9