4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6118-1G BIB6118-500MG BIB6118-2.5G
APOSBIB6118-1GEA 125 EUR
APOSBIB6118-1G APOSBIB6118-500MG APOSBIB6118-2.5G
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Formula: C₁₀H₇Na₂O₆P·3H₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037614
Núm. CAS: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0