4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl sulphate, 4-Methylumbelliferyl sulphate potassium
BIB6119-1G BIB6119-5G
APOSBIB6119-1GEA 79.9 EUR
APOSBIB6119-1G APOSBIB6119-5G
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Formula: C₁₀H₇KO₆S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00016970
Núm. CAS: 15220-11-8