Miltefosine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Hexadecyl 2-(Trimethylammonio)ethyl phosphate, Phosphoric acid hexadecyl 2-(trimethylammonio)ethyl ester, Fos-Choline™ 16, HePC, N-Hexadecylphosphocholine, Hexadecyl Phosphorylcholine
BIB6120-1G BIB6120-2.5G BIB6120-250MG
APOSBIB6120-1GEA 139 EUR
APOSBIB6120-1G APOSBIB6120-2.5G APOSBIB6120-250MG
Miltefosine
Miltefosine
Formula: C₂₁H₄₆NO₄P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133396
Núm. CAS: 58066-85-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III