γ-Ciclodextrina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
BIB6136-25G
BIB6136-100G
BIB6136-500G
APOSBIB6136-25GEA
46.4
EUR
APOSBIB6136-25G
APOSBIB6136-100G
APOSBIB6136-500G
γ-Ciclodextrina 98%
γ-Ciclodextrina
Formula:
C₄₈H₈₀O₄₀ MW: 1297,1248 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009595 Núm. CAS: 17465-86-0 |