DL-Glyceraldehyde dimer 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,6-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, (2R,3S,5S,6R)-3,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
BIB6213-500MG
BIB6213-1G
BIB6213-5G
APOSBIB6213-500MGEA
43.5
EUR
APOSBIB6213-500MG
APOSBIB6213-1G
APOSBIB6213-5G
DL-Glyceraldehyde dimer 95+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Formula:
C₆H₁₂O₆ Pto. de fusión: 144…145 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00070528 Núm. CAS: 23147-59-3 |