Sodium phenylpyruvate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Oxo-3-phenylpropionic acid sodium salt, Phenylpyruvic acid sodium salt
BIB6259-100G BIB6259-50G BIB6259-25G
APOSBIB6259-100GEA 502 EUR
APOSBIB6259-100G APOSBIB6259-50G APOSBIB6259-25G
Sodium phenylpyruvate
Sodium phenylpyruvate
Formula: C₉H₇NaO₃
MW: 186.14 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002590
Núm. CAS: 114-76-1
EINECS: 204-053-2