1,4-Diaminobutano free base
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
BIB6265-1KG
BIB6265-500G
BIB6265-25G
BIB6265-100G
BIB6265-2.5KG
APOSBIB6265-1KGEA
323
EUR
APOSBIB6265-1KG
APOSBIB6265-500G
APOSBIB6265-25G
APOSBIB6265-100G
APOSBIB6265-2.5KG
1,4-Diaminobutano free base
1,4-Diaminobutano
Formula:
C₄H₁₂N₂ Pto. de fusión: 25…28 °C Pto. de inflamación: 51 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008235 Núm. CAS: 110-60-1 EINECS: 203-782-3 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |