Resazurina sal sódica
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 10-Óxido de 7-sodiooxi-3H-fenoxazin-3-ona
BIB6267-100G BIB6267-25G BIB6267-10G
APOSBIB6267-100GEA 429 EUR
APOSBIB6267-100G APOSBIB6267-25G APOSBIB6267-10G
Resazurina sal sódica
Resazurina sal sódica
Formula: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005036
Núm. CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5