Semicarbazida, clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6269-1KG BIB6269-500G BIB6269-100G
APOSBIB6269-1KGEA 132 EUR
APOSBIB6269-1KG APOSBIB6269-500G APOSBIB6269-100G
Semicarbazida, clorhidrato
Semicarbazida, clorhidrato
Formula: CH₆ClN₃O
Pto. de fusión: 175…177 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013009
Núm. CAS: 563-41-7