8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6285-500MG BIB6285-100MG BIB6285-250MG
APOSBIB6285-500MGEA 1150 EUR
APOSBIB6285-500MG APOSBIB6285-100MG APOSBIB6285-250MG
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formula: C₁₆H₈NNa₃O₉S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674494
Núm. CAS: 196504-57-1