8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6286-10G BIB6286-1G BIB6286-5G
APOSBIB6286-10GEA 1160 EUR
APOSBIB6286-10G APOSBIB6286-1G APOSBIB6286-5G
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formula: C₁₈H₉Na₃O₁₁S₃
MW: 566.42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 115787-83-2