5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6287-100MG BIB6287-1G BIB6287-500MG
APOSBIB6287-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIB6287-100MG APOSBIB6287-1G APOSBIB6287-500MG
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Formula: C₂₅H₂₂N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269769
Núm. CAS: 91809-66-4