1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6289-100MG BIB6289-500MG BIB6289-50MG
APOSBIB6289-100MGEA 0 EUR
APOSBIB6289-100MG APOSBIB6289-500MG APOSBIB6289-50MG
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Formula: C₅₉H₉₇ClN₂O₄
Pto. de fusión: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142354
Núm. CAS: 41085-99-8