(±)-1,2-Octanodiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6291-1KG BIB6291-2.5KG BIB6291-500G
APOSBIB6291-1KGEA 270 EUR
APOSBIB6291-1KG APOSBIB6291-2.5KG APOSBIB6291-500G
(±)-1,2-Octanodiol
(±)-1,2-Octanodiol
Formula: C₈H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 131…132 °C
Pto. de fusión: 28…31 °C
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010738
Núm. CAS: 1117-86-8