Atractyloside potassium salt
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium (2R,4aR,6aR,7S,9R,11aS,11bR)-7-hydroxy-2-(((2R,3R,4R,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)-3-((3-methylbutanoyl)oxy)-5-(sulphonatooxy)-4-(sulphooxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-11b-methyl-8-methylenetetradecahydro-6a,9-methanocyclohepta[a]naphthalene-4-carbox, (2β)-15α-hydroxy-2-[[2-O-(3-methyl-1-oxobutyl)-3,4-di-O-sulpho-β-D-glucopyranosyl]oxy]-19-norkaur-16-en-18-oic acid, dipotassium salt
BIB6292-100MG
BIB6292-25MG
BIB6292-50MG
APOSBIB6292-100MGEA
641
EUR
APOSBIB6292-100MG
APOSBIB6292-25MG
APOSBIB6292-50MG
Atractyloside potassium salt
Atractyloside potassium salt
Formula:
C₃₀H₄₄K₂O₁₆S₂ MW: 802,99 g/mol Pto. de fusión: 174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078810 Núm. CAS: 102130-43-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II |