Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6297-10MG BIB6297-5MG
APOSBIB6297-10MGEA 284 EUR
APOSBIB6297-10MG APOSBIB6297-5MG
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Formula: C₂₁H₂₁O₁₁Cl
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064923
Núm. CAS: 7084-24-4