N-Ethyl-N-methylcarbamoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Ethyl-N-methylcarbamoyl Chloride
BIB6299-100G BIB6299-25G BIB6299-50G
APOSBIB6299-100GEA 464 EUR
APOSBIB6299-100G APOSBIB6299-25G APOSBIB6299-50G
N-Ethyl-N-methylcarbamoyl chloride
N-Ethyl-N-methylcarbamoyl chloride
Formula: C₄H₈ClNO
MW: 121,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061404
Núm. CAS: 42252-34-6