(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Proveedor: Apollo Scientific
BIB6309-250MG BIB6309-500MG BIB6309-1G
APOSBIB6309-250MGEA 139 EUR
APOSBIB6309-250MG APOSBIB6309-500MG APOSBIB6309-1G
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Formula: C₁₁H₁₃NO₇
Pto. de fusión: 201…202 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00151486
Núm. CAS: 1223-07-0