Deferoxamine mesylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DFOM
BIB6311-10G BIB6311-5G BIB6311-1G
APOSBIB6311-10GEA 348 EUR
APOSBIB6311-10G APOSBIB6311-5G APOSBIB6311-1G
Deferoxamine mesylate
Deferoxamine mesylate
Formula: C₂₆H₅₂N₆O₁₁S
MW: 656,793 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00058605
Núm. CAS: 138-14-7
EINECS: 205-314-3