L(-)-Glutatión
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: GSH
BIB6314-25G BIB6314-100G BIB6314-500G
APOSBIB6314-25GEA 29 EUR
APOSBIB6314-25G APOSBIB6314-100G APOSBIB6314-500G
L(-)-Glutatión
L(-)-Glutation
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33 g/mol
Pto. de fusión: 192…195 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8
Índice Merck: 13,04488