N,N'-Metilendiacrilamida ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
BIB6418-1KG BIB6418-250G
APOSBIB6418-1KGEA 284 EUR
APOSBIB6418-1KG APOSBIB6418-250G
N,N'-Metilendiacrilamida ≥98%
N,N'-Metilendiacrilamida
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154.17 g/mol
Pto. Ebullición: 125
Pto. de fusión: >300 °C
Pto. de inflamación: 138
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008625
Núm. CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9