Fmoc-Lys(Me3)-OH chloride
Proveedor: Apollo Scientific
BIBA1011-100MG BIBA1011-250MG
APOSBIBA1011-100MGEA 56.7 EUR
APOSBIBA1011-100MG APOSBIBA1011-250MG
Fmoc-Lys(Me3)-OH chloride
Fmoc-Lys(Me3)-OH chloride
Formula: C₂₄H₃₁ClN₂O₄
MW: 446,972 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00672333
Núm. CAS: 201004-29-7