Fmoc-D-isoleucine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-D-Ile-OH, (2R,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylpentanoic acid
BIBA1019-1G BIBA1019-250MG BIBA1019-5G
APOSBIBA1019-1GEA 306 EUR
APOSBIBA1019-1G APOSBIBA1019-250MG APOSBIBA1019-5G
Fmoc-D-isoleucine
Fmoc-D-isoleucine
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,418 g/mol
Pto. de fusión: 143…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080291
Núm. CAS: 143688-83-9